Learn More
Carbonato de itrio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398578
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38245-39-5
Fórmula molecular C3O9Y2
Peso molecular (g/mol) 357.84
Número MDL MFCD00149943
Clave InChI QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) carbonate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,10107
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.84 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%