Learn More
Fluoruro de itrio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Yttrium (III) fluoride |
Punto de fusión | 1387°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | YF3 |
Número UN | UN3288 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.9 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sensibilidad | Hygroscopic |