Learn More
Nitrato de itrio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317637
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
CAS: 13494-98-9 | H12N3O15Y | 383.008 g/mol
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-98-9
Fórmula molecular H12N3O15Y
Peso molecular (g/mol) 383.008
Número MDL MFCD00149940
Clave InChI QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
Nombre IUPAC itrio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.01 (274.92 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Yttrium(III) nitratehexahydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis