Learn More
Óxido de itrio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
43.82€ - 418.08€
CAS | 1314-36-9 |
---|---|
Fórmula molecular | O3Y2 |
Peso molecular (g/mol) | 225.81 |
Número MDL | MFCD00011473 |
Clave InChI | RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | diyttrium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10199222
|
Thermo Scientific Acros
194610100 |
10 g | Frasco de vidrio |
43.82€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10193920
|
Thermo Scientific Acros
194610500 |
50 g | Frasco de vidrio |
119.60€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15720829
|
Thermo Scientific Acros
194612500 |
250 g | Frasco de vidrio |
418.08€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazasIdentificadores de productos químicos
1314-36-9 | |
225.81 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
diyttrium(3+) trioxidandiide |
Especificaciones
Yttrium(III) oxide | |
1314-36-9 | |
Polvo cristalino | |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] | |
225.81 | |
99.99% | |
1.0 % max. (1000°C) (material base) |
2410.0°C | |
Blanco | |
99.99% min. (Y2O3) TREO base | |
Y2O3 | |
14, 10107 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
diyttrium(3+) trioxidandiide | |
225.81 | |
base de trazas de metales |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5