Learn More
Óxido de itrio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15720829
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-36-9
Fórmula molecular O3Y2
Peso molecular (g/mol) 225.81
Número MDL MFCD00011473
Clave InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxide
Punto de fusión 2410.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% min. (Y2O3) TREO base
Fórmula lineal Y2O3
Índice Merck 14, 10107
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.81
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Pérdida por ignición 1.0 % max. (1000°C) (material base)