Learn More
Óxido de itrio(III), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Yttrium(III) oxide |
Punto de fusión | 2410.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Y2O3) On TREO base |
Fórmula lineal | Y2O3 |
Índice Merck | 14, 10107 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.81 |