Learn More
Perclorato de itrio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051159
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14017-56-2
Número MDL MFCD00150430
Sinónimo yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) perchlorate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.34 (387.25 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.