Learn More
Sulfato de itrio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332258
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011472
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) sulfate hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,10107
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.99 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™