Learn More
Lingote de itrio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado en frasco de polietileno estable al aire
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Yttrium ingot |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Cantidad | 50 g |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Contains less than 1% tantalum |
Olor | Odorless |
Envase | Frasco de polietileno |
Formulario | Lingote, envasado en frasco de polietileno estable al aire |