Learn More
Varilla de itrio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303858
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-65-5
Fórmula molecular Y
Peso molecular (g/mol) 88.91
Número MDL MFCD00011468
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nombre IUPAC itrio
SMILES [Y]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Cantidad 10 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.14g/mm
Formulario ≈0,14g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado