Learn More
Varilla de itrio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11323858
Varilla de itrio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323858
25 mm
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Código de producto. 11323858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040299.DH
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-65-5
Fórmula molecular Y
Peso molecular (g/mol) 88.91
Número MDL MFCD00011468
Clave InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nombre IUPAC itrio
SMILES [Y]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Cantidad 25 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.14g/mm
Formulario ≈0,14g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS08I013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2022 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
Número de loteF29L05 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
Número de loteG17K35 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
Número de loteD10T018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
Número de loteJ10S022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de itrio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals >