Learn More
ZBTB2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | ZBTB2 |
---|---|
Concentración | 350 μg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, ELISA |
Formulario | Liquid |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18019675
|
Proteintech
26436-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18064505
|
Proteintech
26436-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ZBTB2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZBTB2. This antibody recognizes human antigen. The ZBTB2 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.
Especificaciones
ZBTB2 | |
Immunoprecipitation, ELISA | |
Rabbit | |
57621 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
350 μg/mL | |
Liquid | |
Human | |
KIAA1483, ZBTB2, ZNF437 | |
Primary |