Learn More
Zeolita Y, amonio, Thermo Scientific Chemicals
La zeolita Y se utiliza como catalizador de craqueo en las unidades catalíticas de craqueo de refinería de petróleo para convertir fracciones de crudo de petróleo de alta ebullición en gasolina, diésel y otros productos. Se utiliza en la fabricación de detergentes para las aplicaciones de eliminación de la dureza.
40.85€ - 428.00€
CAS | 1318-02-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Al2O5Si |
Peso molecular (g/mol) | 162.043 |
Número MDL | MFCD00132601 |
Clave InChI | HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural |
PubChem CID | 9942228 |
Nombre IUPAC | dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano |
SMILES | O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15432477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045863.14 |
25 g |
40.85€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15442477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045863.22 |
100 g |
84.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045863.36 |
500 g |
428.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1318-02-1 | |
162.043 | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
9942228 | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Al2O5Si | |
MFCD00132601 | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano |
Especificaciones
Zeolite Y | |
Polvo, S.A. 925 m2/g, proporción molar 5,1:1 | |
MFCD00132601 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O | |
162.043 | |
Frasco de plástico |
1318-02-1 | |
Al2O5Si | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano | |
9942228 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes