Learn More
Zeolita ZSM-5, amonio, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
45.63€ - 449.26€
CAS | 1318-02-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Al2O5Si |
Peso molecular (g/mol) | 162.043 |
Número MDL | MFCD00132601 |
Clave InChI | HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural |
PubChem CID | 9942228 |
Nombre IUPAC | dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano |
SMILES | O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15442527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045883.14 |
25 g |
45.63€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045883.22 |
100 g |
93.67€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15462527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045883.36 |
500 g |
449.26€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Zeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, the alkylation of hydrocarbons, and as a catalyst support. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1318-02-1 | |
162.043 | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
9942228 | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Al2O5Si | |
MFCD00132601 | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano |
Especificaciones
Zeolite ZSM-5 | |
Polvo, S.A. 400 m2/g, proporción molar 200-400:1 | |
MFCD00132601 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O | |
162.043 | |
Frasco de plástico |
1318-02-1 | |
Al2O5Si | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano | |
9942228 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG6800000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes