Learn More
Zinc 2,4-pentanodionato monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14363-15-6 | C10H16O5Zn | 281.61 g/mol
38.04€ - 108.54€
CAS 14363-15-6
Fórmula molecular C10H16O5Zn
Peso molecular (g/mol) 281.61
Número MDL MFCD00000035
Clave InChI BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
Sinónimo zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
PubChem CID 122130627
Nombre IUPAC zinc(2+) (2Z)-pent-2-ene-2,4-bis(olate) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
SMILES O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11381859
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012527.18
50 g
38.04€
50 g
11391859
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012527.30
250 g
108.54€
250 g
Descripción
Descripción
Zinc Metal acetylacetonates are used as catalysts for polymerization of olefins and transesterification. It is used as a a stabilizer PVC.They are used as solvents, lubricant additives, paint drier, and pesticides. They are used in glass coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
14363-15-6
281.61
BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
122130627
O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
C10H16O5Zn
MFCD00000035
zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
zinc(2+) (2Z)-pent-2-ene-2,4-bis(olate) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
Especificaciones
Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
136°C to 138°C (decomposition)
C10H16O5Zn
zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
zinc(2+) (2Z)-pent-2-ene-2,4-bis(olate) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
122130627
cristalino/a/s
14363-15-6
1.6 g/mL
MFCD00000035
Soluble in alcohol; Slightly soluble in water
O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
281.61
281.60 (263.59 Anhydrous)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-860-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes