Learn More
2-Etilhexanoato de cinc, ca. 80 % en alcoholes minerales (17-19 % de Zn), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 136-53-8 | C16H30O4Zn | 351.792 g/mol
40.03€ - 475.37€
CAS 136-53-8
Fórmula molecular C16H30O4Zn
Peso molecular (g/mol) 351.792
Número MDL MFCD00053316
Clave InChI IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 61083
Nombre IUPAC cinc; 2-etilhexanoato
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11368378
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039561.22
100 g
40.03€
100 g
11420231
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039561.36
500 g
116.58€
500 g
11430231
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039561.0E
2500 g
475.37€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
It is applied as a catalyst for condensation-cure silicones and as a vulcanization activator in industries. It is also employed in PVC heat stabilizer, polyurethane catalyst and lubricant additive. They are used as catalysts in paints and coatings, in polyurethanes, greases, and as wetting agents for pigments. Also used in the formulation of lubricants and greases, as hardener for epoxy resins, to make rubber and plastic products, and for refining crude oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
136-53-8
351.792
IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
61083
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
C16H30O4Zn
MFCD00053316
zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
cinc; 2-etilhexanoato
Especificaciones
Zinc 2-ethylhexanoate
Incolora
C16H30O4Zn
UN1268
Not miscible or difficult to mix in water.
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
351.792
351.79
136-53-8
1.07 g/mL
MFCD00053316
zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
cinc; 2-etilhexanoato
61083
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H340-H350-H372-H304-H361-H226
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Flammable liquid and vapor.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P370+P378q-P501c
H226-H304-H319-H340-H350-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-251-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc 2-ethylhexoate,Stoddard solvent