Learn More
Zinc bis(trifluorometilsulfonil)imida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080232
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 168106-25-0 | C4F12N2O8S4Zn | 625.651 g/mol
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168106-25-0
Fórmula molecular C4F12N2O8S4Zn
Peso molecular (g/mol) 625.651
Número MDL MFCD16621474
Clave InChI QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131849436
Nombre IUPAC zinc; bis(trifluorometilsulfonil)azanida
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Punto de fusión 143°C to 147°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]2Zn
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It is soluble in CH2Cl2 and H2O.
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.65
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide