Learn More
Cloruro de cinc, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.29
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 732.0°C
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Punto de fusión 293.0°C
Nombre de nota 97+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Argentometry)
Fórmula lineal ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Índice Merck 15, 10331
Información de solubilidad Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Densidad 0.84