Learn More
Dihidrato de ciclohexanobutirato de zinc, AAS, Thermo Scientific™
Código de producto. 11364697
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38582-18-2
Fórmula molecular C20H34O4Zn
Peso molecular (g/mol) 403.87
Número MDL MFCD00035537
Clave InChI KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
PubChem CID 170080
Nombre IUPAC zinc; 4-ciclohexilbutanoato
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate
Nombre de nota AAS
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.91 (403.87 Anhydrous)
Forma física Polvo