Learn More
Naftenato de zinc, ≈ 67 % en alcoholes minerales (10 % de Zn), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc naphthenate |
Color | Incolora |
Densidad | 1.01 g/mL |
Temperatura de inflamación | >37.8° (100°F) |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1993 |
Forma física | Líquido |