Learn More
Neodecanoato de cinc, 17,9-18,2 % de Zn, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389677
1 kg, 1 Kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409.916 g/mol
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27253-29-8
Fórmula molecular C20H40O4Zn
Peso molecular (g/mol) 409.916
Número MDL MFCD00014384
Clave InChI VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
Nombre IUPAC ácido 7,7-dimetiloctanoico; cinc
SMILES CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc neodecanoate
Color Marrón
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.89
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Zinc neodecanoate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Neodecanoic acid, zinc salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Neodecanoato de cinc, 17,9-18,2 % de Zn, Thermo Scientific Chemicals >