Learn More
Solución de zinc para ICP 10 g/l, matriz HCl, Fisher Chemical™
Código de producto. 12997163 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, Frasco
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Zn
Concentración 10±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Zn
Solvent or Matrix HCl
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Zinc (Zn) 10000mg/l in HCl 5%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Solución de zinc para ICP 10 g/l, matriz HCl, Fisher Chemical™ >