Learn More
Estándar de zinc para ICP, 1000μ g/ml de HCl al 2 %, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Zn | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc Standard |
CAS | 7440-66-6, 7732-18-5 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Cantidad | 500 mL |
Certificado de análisis | Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels. |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Fórmula molecular | Zn |
Número MDL | MFCD00011291 |
Técnica | AA, ICP |
Clave InChI | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio