Learn More
Concentrado de solución estándar de cinc, 100 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Marca:  Reagecon 5003401C
Cantidad 100 mL
Código de producto. 11404779
  • 101.00€ / 100 ml
Edge
Especificaciones
100 ml
100 ppm
100 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CONCENTRATE TO MAKE (5003401)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa-andhepta hydrate)