Learn More
Palintest™ Zinc Starter Tdisc Test
Para su uso con el comparador Palintest™
Marca: Palintest™ CM148
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Palintest™ comparator with interchangeable colour discs is simple to use. Just add the reagent tablet to the test sample, place in the comparator and match against the appropriate disc.Especificaciones
De 0 a 4 mg/l | |
50/Paq. |