Learn More
Heptahidrato de sulfato de cinc, ≥99,0 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15638210 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-20-0
Fórmula molecular H14O11SZn
Peso molecular (g/mol) 287.54
Número MDL MFCD00149894
Clave InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nombre IUPAC cinc; sulfato; heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate heptahydrate
Punto de fusión ∼100°C
Color Incolora
pH 4.4 to 5.6 (at 20°C)
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal ZnSO4 · 7H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.56g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystalline
Densidad ∽1.96g/cu.cm at 20°C