Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. p-7120923 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
base de trazas de metal al ≥ 99,9 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-19-7
Fórmula molecular H2O5SZn
Peso molecular (g/mol) 179.451
Número MDL MFCD00149893
Clave InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
Nombre IUPAC cinc;sulfato;hidrato
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Sulfate Monohydrate
Punto de fusión 238°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal ZnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (trace metals basis)
Envase Poly Bottle