Learn More
Sal monosódica de cincón, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463.42 g/mol
34.27€ - 427.13€
CAS 62625-22-3
Fórmula molecular C20H16N4NaO6S
Peso molecular (g/mol) 463.42
Número MDL MFCD00064385
Clave InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
PubChem CID 131856391
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11451307
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24256.03
1 g
34.27€
1 g
11461307
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24256.06
5 g
108.70€
5 g
11471307
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24256.14
25 g
427.13€
25 g
Descripción
Descripción
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal monosódica de cincón es un indicador colorimétrico utilizado en la determinación espectrofotométrica del zinc, mercurio y cobre. Además, se utiliza para el análisis por inyección en flujo automatizado del zinc.
Solubilidad
Soluble en álcali acuoso. Ligeramente soluble en agua y alcohol. Insoluble en otros disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
62625-22-3
463.42
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio
C20H16N4NaO6S
MFCD00064385
131856391
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Especificaciones
Zincon monosodium salt
∽203°C (decomposition)
MFCD00064385
Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
463.42
462.42
62625-22-3
C20H16N4NaO6S
3872699
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio
131856391
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 263-651-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Zincon monosodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zincon monosodium salt