Learn More
Aluminuro de circonio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049793
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12004-83-0
Fórmula molecular Al3Zr
Peso molecular (g/mol) 172.169
Número MDL MFCD00064837
Clave InChI PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
PubChem CID 6336544
Nombre IUPAC aluminio;circonio
SMILES [Al].[Al].[Al].[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium aluminide
Forma física Masas
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium aluminide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .