Learn More
Óxido de dicloruro de circonio octahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364939
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds an application as rubber additive and fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15461-27-5
Fórmula molecular Cl2H16O9Zr
Peso molecular (g/mol) 322.24
Número MDL MFCD00149898
Clave InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium Dichloride Oxide
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Forma física Masas
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%, metal basis
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Nombre IUPAC Oxocirconio hidrato diclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.13 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.91