Learn More
Dicloruro de óxido de circonio hidrato, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific™, Puratronic™
70.02€ - 670.00€
CAS 15461-27-5
Fórmula molecular Cl2OZr
Peso molecular (g/mol) 178.12
Número MDL MFCD00149898
Clave InChI IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211499
SMILES Cl[Zr](Cl)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11386148
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11396148
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11306158
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
15461-27-5
178.12
IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
16211499
Cl2OZr
MFCD00149898
zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
Cl[Zr](Cl)=O
Especificaciones
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Agregados cristalinos
Cl2OZr
zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
oxocirconio;hidrato;diclorhidrato
16211499
Hygroscopic
15461-27-5
99.9985%, metal basis
MFCD00149898
Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
Cl[Zr](Cl)=O
178.12
178.13 (Anhydrous)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Keep container in a well ventilated place. Keep away from combustible material. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.