Learn More
Óxido de dinitrato de circonio hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319298
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Utilizado como precursor en la producción de películas delgadas ferroeléctricas de Pb(Zr0,50Ti0,50)O3 y cerio/circonio nanocristalino dopado con sílice y alúmina. También se utiliza para preparar soportes de catalizador de óxido de cerio/óxido de circonio óxido mixto.
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14985-18-3
Formula molecolare N2O7Zr
Molecular Weight (g/mol) 231.23
Numero MDL MFCD00149896
InChI Key JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Zirconium dinitrate oxide hydrate
Forma fisica cristalino/a/s
Quantità 500 g
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol.
IUPAC Name oxocirconio(2+);dinitrato;hidrato
Peso formulazione 231.23 (anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium dinitrate oxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zirconyl nitrate hydrate