Learn More
Óxido de dinitrato de circonio hidrato, Puratronic™, 99,994 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049122
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium dintrate oxide hydrate is used to prepare CeO2-ZrO2 mixed oxide catalyst supports. It may be used as zirconium precursor in the preparation of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and Silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14985-18-3
Fórmula molecular N2O7Zr
Peso molecular (g/mol) 231.23
Número MDL MFCD00149896
Clave InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium dinitrate oxide hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal ZrO(NO3)2·xH2O
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in alcohol
Nombre IUPAC oxocirconio(2+);dinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.994%
Grado Puratronic™