Learn More
Lámina de circonio, 0,025 mm de grosor, +99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91.22 g/mol
82.95€ - 582.00€
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Zr |
Peso molecular (g/mol) | 91.22 |
Número MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
Clave InChI | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
PubChem CID | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
Nombre IUPAC | circonio |
SMILES | [Zr] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11384698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043049.FF |
25 x 25 mm |
82.95€
25 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043049.FQ |
25 x 100 mm |
189.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11394698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043049.FW |
25 x 500 mm |
582.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
circonio |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Especificaciones
Zirconium foil | |
7440-67-7 | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Odorless | |
Papel de aluminio |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
(base metálica) | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
circonio | |
23995 | |
≥99.9% | |
≈0.1g/25x25mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes