Learn More
Lámina de circonio, 0,25 mm de grosor, recocido, 99,8 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconium |
Color | Gris a plata |
Nombre de nota | Annealed |
Aspecto | Gray to silver foil |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (Metals basis excluding Hf) |
Cantidad | 100 x 125 mm |
Olor | Odorless |
Formulario | Lámina, 0,25 mm de grosor |