Learn More
Lámina de circonio, 0,25 mm de grosor, 99,94 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376547
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf)
Cantidad 25 x 100 mm
Porcentaje de pureza 99.94%
Olor Odorless
Peso ≈1g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio