Learn More
Fluoruro de circonio(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358288
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
It is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications, e.g. metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-64-4
Número MDL MFCD00011307
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) fluoride
Punto de fusión 600°C (sublimation)
Color Blanco
Forma física Piezas (muy densas, con sinterizado de presión)
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal ZrF4
Número UN UN3260
Índice Merck 14,10175
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 99.9%
Índice de refracción 1.59
Sensibilidad Moisture Sensitive
Densidad 4.43g/mL