Learn More
Yoduro de circonio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303347
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sensible a la luz, el aire y la humedad
Used in the van Arkel-de Boer refining process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13986-26-0
Fórmula molecular I4Zr
Número MDL MFCD00049641
Sinónimo zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) iodide
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.84