Learn More
Óxido de circonio(IV), 20 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379257
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Nombre de nota Colloidal dispersion
Color Blanco
Forma física Partículas de 0,1 micrómetros en líquido
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal ZrO2
Índice Merck 14,10180
Información de solubilidad Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% in H2O