Learn More
Óxido de circonio(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
96.37€ - 195.98€
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Zr |
Peso molecular (g/mol) | 123.22 |
Número MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
Clave InChI | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
PubChem CID | 62395 |
Nombre IUPAC | dioxocirconio |
SMILES | O=[Zr]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10695262
|
Thermo Scientific Acros
190522500 |
250 g | Frasco de vidrio |
96.37€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10521451
|
Thermo Scientific Acros
190520010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
195.98€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
dioxocirconio |
Especificaciones
4300.0°C | |
2700.0°C | |
1314-23-4 | |
Polvo | |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
dioxocirconio | |
62395 | |
98.5% | |
5.6000g/mL |
Zirconium(IV) oxide | |
98.5% | |
Blanco | |
98% min. (ZrO2+ HfO2) | |
ZrO2 | |
15, 10380 | |
Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o | |
O=[Zr]=O | |
123.22 | |
123.22 | |
5.6 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000.
missing translation for 'tsca' : TSCA