Learn More
Óxido de circonio(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521451
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 4300.0°C
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Punto de fusión 2700.0°C
Nombre de nota 98.5%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Fórmula lineal ZrO2
Índice Merck 15, 10380
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22
Porcentaje de pureza 98.5%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 5.6
Densidad 5.6000g/mL