Learn More
Óxido de circonio(IV), 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf < 100 ppm, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050976
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición ∼5000°C
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Punto de fusión ∼2700°C
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 1 micrómetros
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Hf), Hf < 100 ppm
Índice Merck 14,10180
Información de solubilidad Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 5.89 g/mL