Learn More
Óxido de circonio(IV), estabilizado con calcio, 99,4 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358418
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
El uso principal de la circonia es en la producción de cerámica. El dióxido de circonio también se utiliza como electrolito sólido en dispositivos electrocromáticos como revestimiento protector de partículas de pigmentos de dióxido de titanio, como material refractario, en aislamiento, abrasivos y esmaltes.
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición ≈5000°C
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Punto de fusión ∽2700°C
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water. soluble in HF,and hot Sulphuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22
Porcentaje de pureza 99.4%
Envase Frasco de plástico
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Óxido de circonio(IV), estabilizado con calcio, 99,4 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals >