Learn More
Óxido de circonio(IV), cemento, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319028
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Adhesivo de un componente. Se adhiere al óxido de circonio y silicio. Presentan unas buenas propiedades dieléctricas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Color Marrón
Forma física Líquido/pasta
Cantidad 5 kg
Olor Odorless
Aspecto Light brown liquid/paste