Learn More
n-Butóxido de circonio, 80 % p/p en 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460927
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Solución de butóxido de circonio(IV) utilizada en la preparación de gel de policristales de circonio estabilizado con CeO2 que tienen buenas aplicaciones como revestimientos de protección de acero y aleaciones ferrosas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, bases, halógenos, metales alcalinos, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-76-7
Fórmula molecular C16H40O4Zr+4
Peso molecular (g/mol) 387.716
Número MDL MFCD00048765
Clave InChI ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
PubChem CID 122130442
Nombre IUPAC butan-1-ol;circonio(4+)
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium n-butoxide
Cantidad 1000 g
Fórmula lineal [CH3(CH2)3O]4Zr
Número UN UN1120
Beilstein 4132649
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.68
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w in 1-butanol
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.466
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.07