Learn More
Óxido de circonio, soporte catalizador, sulfatado, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4865108
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD01863639
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium Oxide
Punto de fusión 3500°C
Color Blanco
Forma física Sedimentos de 3 mm
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Olor Odorless
Aspecto White pellets
Densidad 5.5