Learn More
Óxido de circonio, soporte catalizador, sulfatado, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconium Oxide |
Punto de fusión | 3500°C |
Color | Blanco |
Forma física | Sedimentos de 3 mm |
Cantidad | 500 g |
Información de solubilidad | Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid. |
Olor | Odorless |
Aspecto | White pellets |
Densidad | 5.5 |