Learn More
Óxido de circonio, soporte catalizador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300468
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Catalyst carrier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011310
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium oxide
Forma física Sedimentos de 3,175 mm (0,125 pulg.)
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
RUO – Research Use Only
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt