Learn More
Óxido de circonio, soporte catalizador, tungstato, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472397
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00168096
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium Oxide
Forma física Sedimentos de 3 mm
Cantidad 2.5 kg