Learn More
Óxido de circonio, estabilizado con itrio, piezas molidas, 5 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconium oxide |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 g |
Olor | Odorless |
Aspecto | Off-white chunks |
Densidad | 6.02 |